508578
Septa de 20mm chlorobutyle/PTFE, dureté 52, pk 100
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/rubber (chlorobutyl)
Dureté
52 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Chromacol 20-CBT3B
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur
20 mm × 0.150 in.
Catégories apparentées
Description générale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)