Principaux documents
506184
Supelco
Pompes à vide PIAB Lab Vac
Model LVX40
About This Item
Fabricant/nom de marque
Model LVX40
Compatibilité
for use with LVX40
Description générale
Des pompes à vide fiables et sans entretien pour la filtration et le dégazage des phases mobiles. Les pompes à vide Lab Vac PIAB peuvent être utilisées pour la filtration, le dégazage, l′évaporation rotative, ainsi que pour d′autres applications en laboratoire.
Les unités Lab Vac sont conçues pour être sécuraires, silencieuses, efficaces et quasiment sans besoin d′entretien. ni huile à changer, ni moteur électrique risquant de se gripper ou de s′user.
Cette pompe Lab Vac à plusieurs étages de type éjecteur crée un vide en faisant passer de l′air comprimé à travers une série de 5 buses. Au fur et à mesure que l′air passe d′une buse à l′autre, un vide est crée autour de celle-ci dans chaque cellule successive, comme dans une trompe à eau. Les pièces mobiles standard, en monomère d′éthylène-propylène diène (EPDM) sont conçues pour durer.
Dans les laboratoires de Supelco, nous utilisons les pompes à vide PIAB depuis plusieurs années sans qu′AUCUNE opération d′entretien n′ait été nécessaire. Nous recommandons l′installation d′un piège à solvant sur la ligne de vide, afin d′éviter l′introduction de vapeurs de solvant dans le Lab Vac. Utilisez également un filtre à particules de 40 microns si vous pensez que votre source d′air contient des particules et/ou un régulateur de pression 0 à 100 psi si la pression de votre source d′air n′est pas contrôlée.
Chaque système possède un indicateur de pression d′entrée et un indicateur de vide intégré. Une sélection de raccords PIAB High Speed (connexion rapide) sont inclus, vous permettant de connecter le système à toute taille de tube. Des adaptateurs style manchon sont inclus à utiliser avec les tubes à vide (non fournis). Sont également inclus 1,8 mètres de tuyau d′air comprimé, 0,3 mètre de tube à vide et des colliers de serrage qui vous permettront de connecter facilement la pompe à l′alimentation en air comprimé de votre laboratoire (avec ou sans le régulateur de pression en ligne proposé en option). Des vis sont également fournies pour fixer le système au mur.