Principaux documents
505420
Joint pour pompe ASI UHMW PE
for use with M-45, 501, 510, 590, 600E, 6000
Synonyme(s) :
Pièces détachées ASI pour pompe HPLC Waters
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Fabricant/nom de marque
Waters 26613
Conditionnement
1 ea of
Compatibilité
for use with M-45, 501, 510, 590, 600E, 6000
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis