Documents
503363
Régulateur haute pureté sans vane de purge
single-stage
, CGA 350, 1/4 in. male NPT endfitting
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Raccords
1/4 in. male NPT endfitting
CGA 350
Application
H2, CH2, Ar/CH4
Caractéristiques et avantages
Détendeurs :
Détendeurs High Purity et Ultra-High Purity
  • Spécialement nettoyés pour éliminer les hydrocarbures et les résidus d′hydrocarbures
  • Des filtres situés dans le raccord et dans le corps du détendeur protègent le détendeur des particules et des sautes de pression
  • Jauges faciles à lire de /2 po. (6,3 cm). Les jauges sont étalonnées en psi (livres par pouce carré) avec raccords CGA, et en bars sur les détendeurs ayant des raccords DIN.
  • Étanchéité testée, prêt à l′emploi.
  • Détendeurs High purity, étanchéité testée à 2 × 10-5 cc/s (hélium).
  • Détendeurs Ultra-High purity, étanchéité testée à 2 × 10-8 cc/s (hélium)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)