Principaux documents
503126
Supelco
Piège à humidité/oxygène Supelpure-O
S-trap, 1/8 in. fitting
Synonyme(s) :
S-TRAP, SUPELPURE-O, RACCORDS 1/8”
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Raccords
1/8 in. fitting
Description générale
The oxygen-removing catalysts can reduce oxygen to less than 2 ppb when the level in the incoming gas does not exceed 10 ppm. Because the catalyst is coated on a Molecular Sieve, this trap also can remove water vapor.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
  • S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Application
It has been used in purifying ethylene during slurry polymerization for preparing polymer with medium molecular weight distributions; in a study performed to understand fragmentable support of organic nanoparticles for Ziegler–Natta Catalysts.[1]
Informations légales
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler?Natta catalysts.
Nietzel, Sven, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53.1, 15-22 (2015)