Principaux documents
502618
Manchons pour tubes Microtight® Upchurch
I.D. 0.013 in. (330 μm), orange
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
orange
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.013 in. (330 μm)
Description générale
Utilisez ces manchons en PEEK avec tous les raccords Microtight pour connecter les tubes capillaires. Tous ces manchons ont un diamètre externe de 0.025 in. de D.E. Il faut en général choisir un manchon dont le D.I. est supérieur de 0.002 in. à 0.003 in. au diamètre externe des tubes capillaires à protéger. A code couleur..
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC