Principaux documents
502243
Supelco
Standard de linéarité quantitative ASTM® D5442
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D5442
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 mL
Concentration
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Description générale
ASTM® D5442 Quantitative Linearity Standard consists of mixes of n-paraffins used for determining column resolution, retention times, response factors, and internal standard preparation.
Application
ASTM® D5442 quantitative linearity standard has been used in the gas chromatographic determination of poly-aromatic hydrocarbons and/or petroleum hydrocarbons extracted from crude oil cultures of degrading bacteria like Burkholderia cepacia 2A-12 using hexane as the extraction solvent.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Mélange préparé avec précision, servant à déterminer les facteurs de réponse pour les n-paraffines.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyte
Description
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Hexacosane
    Afficher tout (15)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Degradation of polyaromatic hydrocarbons by Burkholderia cepacia 2A-12
Kim JT, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 19, 411-417 (2003)