Principaux documents
501751
Supelco
Monoxyde de carbone (7 %), dioxyde de carbone (15 %), oxygène (7 %) et méthane (4,5 %).
In in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 48 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T237-48
Disponibilité
not available in EU
Concentration
In in nitrogen
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen 4 % (w/w)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :