501549
Oxygen in nitrogen, 2 %
2%, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 14 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T94-14
Disponibilité
not available in Canada, EU
Concentration
2%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Application
Régulateur
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable