48928
ASTM® PS-18-44D Mix
in cyclohexane (varied conc.), analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® PS-18-44D
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Concentration
in cyclohexane (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
room temp
Application
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)