48572
Toluène
analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Conditionnement
ampule of 5000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup