47941
DFTPP
certified reference material, 1000 μg/mL in acetone
Synonyme(s) :
Decafluorotriphenylphosphine solution, 2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Décafluorotriphénylphosphine, Bis(pentafluorophényl)phénylphosphine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8270
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type tuning solution
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)P(c3c(c(c(c(c3F)F)F)F)F)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
Clé InChI
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1