Principaux documents
47178-U
Supelco
Hexaldehyde-2,4-DNPH solution
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
Synonyme(s) :
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
Clé InChI
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Autres remarques
This product is also available as a certified reference material. Please reference CRM47178.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable