442799
Tetrahydrothiophène
analytical standard
Synonyme(s) :
Sulfure de tétraméthylène, Thiolane, Thiophane
About This Item
Qualité
analytical standard
Pression de vapeur
18 mmHg ( 25 °C)
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
119 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C1CCSC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup