442721
o-Terphenyl
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Diphenylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
337 °C (lit.)
Pf
56-59 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clé InChI
OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
325.4 °F
Point d'éclair (°C)
163 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?