Principaux documents
442321-U
Supelco
2,5-diméthylbenzaldéhyde-2,4-DNPH
analytical standard
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
219-221 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(\C=N\Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C15H14N4O4/c1-10-3-4-11(2)12(7-10)9-16-17-14-6-5-13(18(20)21)8-15(14)19(22)23/h3-9,17H,1-2H3/b16-9+
Clé InChI
GYDQEABEWIRZLY-CXUHLZMHSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable