Principaux documents
41900-U
Supelco
TO-14 Calibration Mix 1
39 components, 100 ppb each component in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Agence
EPA TO-14
Utilisation
sufficient for ≥80 uses
Durée de conservation
1 yr
Conditionnement
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T9Z90012-110
Concentration
100 ppb each component in nitrogen
Paramètres
1800 psi pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Cylindre, H × diam.
12 1/4 in. (31 cm) × 3 1/4 in. (8.3 cm)
Raccords
CGA 180 fitting
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Description générale
Scott TO-14 Gasgemische sind in transportablen SCOTTY Hochdruckzylindern im Labormaßstab abgefüllt. Ein SCOTTY-Zyliner enthält 100 Liter Gas von 1800psi - ausreichend für mindestens 80 Kalibrierungen. Jeder Zylinder ist mit einem CGA-180-Fitting ausgestattet, für den direkten Anschluss an Ihr Gas-Probenahmesystem oder über einen geeigneten Druckminderer.
Wenn verfügbar, sind die Komponenten in Scott TO-14 Gaskalibriermischungen auf NIST Referenzmischungen (NIST SRM 1804) rückführbar. Alle sind für höchste Stabilität und Genauigkeit zertifiziert.
Die Haltbarkeit beträgt ein Jahr für Mischungen mit einer Konzentration von 1ppm und sechs Monate für Mischungen mit einer Konzentration von 100ppm.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
39 analytes dans l′azote
Analyte
Description
    Benzene
    Bromomethane
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    1,2-Dibromoethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Dichlorodifluoromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,2-Dichlorotetrafluoroethane
    Ethylbenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Styrene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Trichlorofluoromethane
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Afficher tout (39)
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Articles
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring
Questions
  1. Is the concentration of 100 ppb for each component in the EPA TO-14 Calibration Mix 1 (39 components) based on weight/weight (w/w) or weight/volume (w/v)?
    1 réponse
    1. It is weight by weight in moles.
      Utile ?