33156-U
Mélange de 1-(Triméthylsilyl)imidazole - Pyridine
Synonyme(s) :
Mélange de silylation VII, TMSI + Pyridine
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mL
Concentration
(TMSI+Pyridine, 1:4)
Chaîne SMILES
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
Clé InChI
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?