Principaux documents
30277-U
Supelco
Tedlar® Gas Sampling Bag
1L for EPA TCLP Method
Synonyme(s) :
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Sac de prélèvement de gaz Tedlar®, pkg of 10 bags
Matériaux
Tedlar® PVDF film
Niveau de qualité
Agence
EPA 1311 (Toxicity Leaching Procedure)
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Description
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Conditionnement
pkg of 10 bags
Poche, largeur × L
7 in. × 9 in.
Raccords
fitting for Zero Headspace Extractor (ZHE)
Application(s)
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Description générale
Les produits Tedlar sont recommandés dans plusieurs méthodes de l′US EPA pour le prélèvement de COV et de composés soufrés. Notre produit Tedlar est constitué d′un film Tedlar de 2 mil de grande qualité assurant une inertie, une imperméabilité et une intégrité des échantillons supérieures et offrant un bon recouvrement. Notre valve Push Lock (PLV) et notre procédé de soudure des joints garantissent la solidité et l′étanchéité de nos sacs, même dans les conditions de prélèvement et d′expédition les plus exigeantes.
The EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) was implemented in 1990 for determining the mobility of organic and inorganic contaminants present in liquids, solids and multiphasic wastes. The TCLP provides a method to determine the potential for any waste leaching in a landfill environment;, according to this procedure, a pressure driven piston system, Zero Headspace Extractor (ZHE), forces liquid waste through a glass fiber filter and into a Tedlar bag for subsequent analysis.
Supelco offers our disposable 1 Liter Tedlar bag for use with the Zero Headspace extractor (ZHE). It features a single stainless steel septum fitting that is designed to be connected to commercially available extractor vessels using a special stainless steel adapter (not sold by Sigma-Aldrich).
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pièce de rechange