Principaux documents
29864-U
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 500 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 039110
Aiguille, L × D.E. × D.I.
50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
Volume
500 μL
Informations légales
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.