29147-U
Flacons (vials) Interlock avec insert en verre soudé, conception Snap Seal™
volume 0.3 mL (300 μL), clear glass vial, interlocked vial (with fused-in insert), Snap Seal, 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type snap seal vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL (300 μL)
Raccords
thread for 11 mm (snap seal)
Catégories apparentées
Description générale
- Le sommet à rebord permet de centrer les inserts dans le flacon
- la fusion verre sur verre élimine la crainte d′une contamination
- Les flacons sont faits en verre borosilicaté de type 1 avec le choix entre verre transparent et verre ambré
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable