Principaux documents
2879425-U
Supelco
Split, straight through
pkg of 25 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Description générale
  • Length 78.5 mm × O.D. 6.3 mm × I.D. 4 mm
  • Packed with quartz wool
  • Mfr. Part No.: 210-3003
·
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable