28011-U
Bouchon de stockage pour TurboMatrix
brass, for use with PerkinElmer Turbomatrix
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
M0413624
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Température maximale
260 °C
Technique(s)
active air sampling: suitable
H × l × P
17 cm × 10.0 cm × 1.5 cm
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with PerkinElmer Turbomatrix
Autre catégorie plus écologique