Principaux documents
27449
Supelco
Bouchons pour flacons (vials) Snap Ring
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 13 mm,
starburst cap
, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE/silicone
polypropylene seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diamètre
13 mm
Raccords
thread for 13