Principaux documents
27318
Supelco
Flacons (vials), bouchon à vis, verre transparent
volume 1.1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass vial
Description
cap not included
Caractéristiques
vial type screw top vial
Conditionnement
pkg of × 1000 ea
D.E. × H
12 mm × 32 mm
Volume
1.1 mL
Raccords
thread for 8-425