27262
Bouchons à vis à ouverture centrale et septa en PTFE/silicone, assemblés
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL vial (standard opening)
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages