Principaux documents
27254
Supelco
Micro-flacon (vial) Snap Ring en polypropylène pour passeur d'échantillons
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
natural polypropylene vial
Caractéristiques
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.75 mL