Principaux documents
27245
Supelco
Capsules à sertir avec septa Viton®
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black Viton® septum
silver aluminum seal
Caractéristiques
closure type crimp seal
closure type crimp seal
open center 8 mm center hole
Conditionnement
pkg of × 100 ea
Diamètre
20 mm
Épaisseur
0.76 mm
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with 20mm crimp top vial
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company