27010-U
Flacons à vis avec bouchon percé phénolique, pré-assemblés
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400
Catégories apparentées
Description générale
Pièce de rechange
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)