Principaux documents
24881
Supelco
PTFE/Silicone avec fente
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
red PTFE/white silicone (with slit)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
Diam. × épaisseur
8 mm × 1.5 mm
Compatibilité
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread