Product No. 24865 is capable of sampling flow-rates of 20 to 200ml/min
24865
Micro-échantillonnage de l′air PAS-500 à faible débit
Includes 6 mm tube holder, screwdriver, and two 9-volt batteries
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
Includes 6 mm tube holder, screwdriver, and two 9-volt batteries
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
L′échantillonneur PAS-500¦3 est polyvalent. Il s′adapte aux tubes de 6mm et de 8mm de diamètre. Sa gamme de débit va de 40-200 cc/min. Un adaptateur de faible débit peut être ajouté afin de vous permettre de travailler à 20cc/min.
L′unité est alimentée par une pile de 9 volts. Une fonction de régulation de débit permet un voltage constant de la pompe, même lorsque le voltage de la pile tombe. Cette échantillonneur est sécurisé intrinsèquement ; une résistance incorporée limite l′intensité du courant, évitant ainsi tout court-circuit.
En option
Protocoles
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
-
What is the flow-rate range for Product No. 24865, PAS Micro Air Sampler with Low Flow Orifice?
1 réponse-
Utile ?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 réponse-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile ?