24746
Inserts pour flacons (vials) de 15 × 45 mm
volume 0.75 mL, glass, insert type, shell style, insert O.D. 8 mm H 43 mm
, pkg of 200 ea
About This Item
Matériaux
glass
Caractéristiques
insert type, shell style
Conditionnement
pkg of 200 ea
Volume
0.75 mL
Compatibilité
for use with 4mL screw cap vial, 15x45mm