24702
Insert pour flacon à ouverture standard de 2 mL
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass (shell style)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H
5 mm × 31 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilité
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Catégories apparentées
Description générale
Vial inserts basically permit the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)