24696-U
Battery for model 1064 air sampler
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Application(s)
industrial hygiene
Compatibilité
for use with 1064 air sampler
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable