Principaux documents
24534-U
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille soudée, pt.5
new
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22s ga
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80539
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Description générale
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable