24445
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 10 μL, N10-VA8X00H-II, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.50 mm
Synonyme(s) :
AIGUILLE DE RECH. N10-VA8100H, Unit.
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
25 ga
Caractéristiques
needle cone tip, side-port
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 037777
Aiguille, L × D.E.
53 mm × 0.50 mm
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with 10RVA8X, 8100, and 8200
Description générale
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)