Principaux documents
23740-U
Supelco
Outil pour capillaire Cleaving
Fixed Blade Version
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
sapphire cutting blade
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
This handy tool makes scalpel-like cuts to polyimide-coated fused silica, leaving no jagged edges to create problems. The industrial sapphire cutting edges remains sharp indefinitely.
Autres remarques
Fixed blade with a protective cover.