Principaux documents
23489
Supelco
Ferrule pour colonne capillaire CapSeal Bullet, longue
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm I.D. Column, pkg of 12 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
ferrule type long
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.I.
0.5 mm
Compatibilité
0.32 mm I.D. Column
Catégories apparentées
Description générale
Les ferrules CapSeal Bullet™ sont faites de graphite emprisonné dans une base d′aluminium. Ce concept unique empêche la ferrule d′adhérer au raccord, ce qui la rend plus facile à enlever. Évitez-vous le casse-tête d′avoir à faire toutes sortes de manipulations pour extraire la ferrule et risquer d′endommager votre raccord.
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un 1/8 tour . Peut être réutilisée. Un cône terminal spécial limite l′extrusion du graphite dans le raccord.
Composition du matériau : graphite dans une base d′aluminium
Température maximum : 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)