Principaux documents
23322
Supelco
Trépied pour rotamètre
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
Synonyme(s) :
SUPPORT TRIPODE
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Compatibilité
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
Description générale
La réf. 23322 est destinée aux rotamètres Supelco, (réf. 23320-U, 23324, 23325, 23326). Elle possède des vis de mise à niveau et un niveau intégré.
La réf. 22548 est destinée aux rotamètres modulaires,(réf. 22549 et 22550-U).