Principaux documents
22498
Supelco
Ferrule capillaire Supeltex M-4, à usage général
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.4 mm
Compatibilité
0.10-0.25 mm Column I.D.
Description générale
Supelco a revu la forme de ces ferrules en graphite pour offrir un profil net aux arrêtes vives et avec un minimum de bavures.
Caractéristiques :
Se scelle un quart de tour après le serrage manuel. Surface de contact d'étanchéité maximale, risque réduit de contamination de la colonne lors de l'installation.
Composition : graphite flexible.
Température maximale : 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)