Principaux documents
22487-U
Supelco
Ferrule pour colonne garnie Supeltex M-2A, D.E. de colonne de 1/16"
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
GC column ferrule 1/16 in. (10 pk)
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 10 ea
Température maximale
400 °C
D.I.
1/16 in.
Compatibilité
1/16 in. O.D. column
Description générale
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour . Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum :
400 °C
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
Application
Supeltex M-2A vespel-ferrules were suitable for closing the opening of sorption tubes to prevent the layers from mixing during determination of concentrations of volatile hydrocarbons in air samples.[2]
The influence of sampling methods and different gas chromatographic systems on the determination of concentrations of volatile hydrocarbons in air samples.
Juszkiewicz, A., and B. Kijak
Polish Journal of Environmental Studies, 8, 389-394 (1999)
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)