Principaux documents
22063
Adaptateur compact
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
Description
compact reducer
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Fonctionne comme un réducteur Swagelok 1/4 à 1/16 in. ou comme une ferrule de réduction de diamètre interne de colonne capillaire de 1/4 à 1/16 in.
S′adapte également aux dispositifs d′injection capillaire Varian. Consiste en un corps en acier inoxydable et une ferrule M-2A de 1/4in. Les ferrules capillaires appropriées doivent être commandées séparément.