22042-U
Raccord union réducteur Swagelok®
Swagelok® 200-6-1, stainless steel, 1/16 in. Swagelok, 1/8 in. Swagelok
Synonyme(s) :
RÉDUCTEUR SWAGELOK 200-6-1, ACIER INOXYDABLE 1/8 x 1/16 UNITAIRE®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 200-6-1
Raccords
1/16 in. Swagelok
1/8 in. Swagelok
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable