22011-U
Ecrou
Swagelok® 202-1, brass, 1/8 in. Swagelok
Synonyme(s) :
ÉCROUS SWAGELOK 202-1, LAITON, 1/8″, BOÎTE DE 20®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 202-1
Raccords
1/8 in. Swagelok
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)