Principaux documents
21911
Seringues SGE pour passeur d'échantillons Agilent/HP 7673, 7683 et 6850 ALS, aiguille fixe
volume 5 μL, SK-5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques
needle type F (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001814
L de l'aiguille
42 mm
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Description générale
Les seringues SGE sont conçues et testées pour répondre aux principales spécifications des échantillonneurs automatiques. Ces seringues possèdent un piston unique en son genre ne pouvant ni se plier, ni se gripper, et leur pointe est adaptée à des injections multiples et rapides. L′ensemble de ces caractéristiques font de cette seringue l′une des plus sûres à employer avec les échantillonneurs automatiques.