Principaux documents
21542
Seringues SGE pour passeur d'échantillons Agilent/HP 7673, 7683 et 6850 ALS, aiguille fixe
volume 5 μL, 5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques
needle type F (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001810
Aiguille, L × D.E.
42 mm × 0.63 mm
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Description générale
Les seringues SGE sont conçues et testées pour répondre aux principales spécifications des échantillonneurs automatiques. Ces seringues possèdent un piston unique en son genre ne pouvant ni se plier, ni se gripper, et leur pointe est adaptée à des injections multiples et rapides. L′ensemble de ces caractéristiques font de cette seringue l′une des plus sûres à employer avec les échantillonneurs automatiques.