21240-U
GC Stationary Phase
phase OV-210, bottle of 25 g
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets requirements for USP G6
Conditionnement
bottle of 25 g
Paramètres
0-275 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Groupe de la matrice active
OV-210 phase
Solubilité
acetone: soluble
Type de colonne
packed GC
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter