20756
Aiguilles Hamilton® pour seringues LT et TLL
Kel-F Hub (KF), needle size 28 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
28 ga
Description
KEL-F hub
Caractéristiques
Kel-F Hub (KF)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 90128
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Compatibilité
for use with Hamilton LT and TLL
Description générale
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)