Principaux documents
20415
Supelco
Débitmètre à bulles manuel (grand format)
size 1000 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32110502
Description
starter kit
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Taille
1000 mL
Application(s)
environmental
Description générale
Utilisez ces débitmètres pour vérifier le débit du diviseur ou du détecteur, ou pour calibrer des pompes personnelles en vue d′un échantillonnage précis de l′air. Les débitmètres sont gradués de la façon suivantes : 10 mL par pas de 1 ml; 25 mL par 5 ml; 50 mL par 10 ml; 100 mL par 20 ml; 500 mL par 50 mL et le 1000 mL par 100 ml. Les 500 mL et 1000 mL peuvent être utilisés pour mesurer des débits positifs ou négatifs.
Chaque kit contient un calculateur de débit manuel, une poire en caoutchouc, un tube Tygon 5/16 in. de ¾ m, un pied pliant et un flacon de savon liquide.
Bubble flowmeter is a simple and precise way to measure flow rates of gases. It determines the volumetric flow rate by measuring the time taken by the gas stream to move a soap bubble through a specific volume. Bubble flowmeters can be suitable to check splitter or detector flow or to calibrate personal pumps for accurate air sampling.
Application
Bubble flowmeter may be used to manually control the flow at the system outlet during analysis of perfluorobutane (PFB) in the exhaled rat air using respiration-metabolism chamber system and a GC-MS method.[1]
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in