20258
ORBO™ Supelpak™ de la série 20, tube
W,W,W (specially treated) separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
ORBO™ Supelpak™ 20 series Tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
W,W,W (specially treated) separators
Agence
NIOSH 2544,5506,5515,5800
Gamme de produits
Amberlite™
ORBO™
Composition
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 43
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
8 mm × 100 mm
Matrice
XAD-2 (specially treated)
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)